Hydroxyurée 98%
Flacon Verre, 100 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Hydroxyurée 98%
N° de catalogue ACRO151681000
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 127-07-1
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxycarbamide
- Numéro CAS:127-07-1
- Formule:CH₄N₂O₂
- Numéro MDL:MFCD00007943
- Poids moléculaire:76.05 g/mol
- Index Merck:13,04874
- Point d'ébullition:296 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:142…146 °C (déc.)
- Température de stockage:Réfrigérateur
- EINECS:204-821-7
Documents
ACRO15168
FDS
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:White to off-white Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:142 to 146 °C
- Titration Iodometric:≥97.5 % (on dried substance)
- Loss on drying:≤1 % (1 g, 60 °C) (< 0.7 kPa)
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 g