D(+)-Galactose 99+%
D(+)-Galactose 99+%
Plastic drum, 5 kg
N° de catalogue ACRO150610051
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
D(+)-Galactose 99+%
N° de catalogue ACRO150610051
Numéro CAS:  59-23-4
D(+)-Galactose 99+%
D(+)-Galactose 99+%
Plastic drum, 5 kg
Numéro CAS:  59-23-4
Prix
1 640,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
  • Numéro CAS:59-23-4
  • Formule:C₆H₁₂O₆
  • Numéro MDL:MFCD00151230
  • Poids moléculaire:180.16 g/mol
  • Index Merck:13,04356
  • Point d'ébullition:527 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:165…168 °C
  • Densité:1,5 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-416-4
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    White Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Water:
    ≤0.3 % (K.F.)
  • Sulfated ash:
    ≤0.1 % (on dry substance)
  • Solubility:
    (10 % in water) Clear colorless
  • HPLC:
    ≥99.0 % (ELSD)
  • Specific optical rotation:
    +78° to +81.5° (20°C, 589 nm) (c=10, water, NH3) (after 30 minutes, on dry substance)
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic drum
  • Cdt:
    5 kg