D(-)-Mannitol 98+%
D(-)-Mannitol 98+%
Flacon plastique, 2,5 kg
N° de catalogue ACRO125340025
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
D(-)-Mannitol 98+%
N° de catalogue ACRO125340025
Numéro CAS:  69-65-8
D(-)-Mannitol 98+%
D(-)-Mannitol 98+%
Flacon plastique, 2,5 kg
Numéro CAS:  69-65-8
Prix
221,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
  • Numéro CAS:69-65-8
  • Formule:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • Numéro MDL:MFCD00064287
  • Poids moléculaire:182.17 g/mol
  • Index Merck:13,05769
  • Point d'ébullition:290 - 295 °C (4 hPa)
  • Point de fusion:165…170 °C
  • Densité:1,49 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-711-8
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    White Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    165 to 170 °C
  • Loss on drying:
    ≤0.3 % (105 °C, 4 hrs)
  • HPLC:
    ≥98.0 % (ELSD)
  • Specific optical rotation:
    +23° to +25° (20 °C, 589 nm) (Ph.Eur.-directives)
  • Nickel (Ni):
    ≤1 ppm
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤5 ppm
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    2,5 kg