Acide 3,4-dihydroxybenzoïque 97%
Flacon Verre, 500 g
: Protocatechuic acid
- :99-50-3
- :C₇H₆O₄
- :MFCD00002509
- :154.12 g/mol
- :12,08080
- :125 - 135 °C (0,001 -rr)
- :198…202 °C
- :1,5415 g/cm³ (20 °C)
- :Température ambiante
- :202-760-0
Documents
ACRO11489
SDS
- Appearance:Beige to brown Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:198 to 202 °C
- HPLC:≥96.0 %
- Titration with NaOH:≥96.0 %
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:500 g



