Buffer solution pH 7, Phosphate buffer
Buffer solution pH 7, Phosphate buffer
di-Sodium hydrogénophosphate en solution aqueuse, 7,00, ±0,02, Phosphate, Plastic bottle, 2,5 L
N° de catalogue ACRO258590025
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Buffer solution pH 7, Phosphate buffer
N° de catalogue ACRO258590025
Numéro CAS:  
Buffer solution pH 7, Phosphate buffer
di-Sodium hydrogénophosphate en solution aqueuse, 7,00, ±0,02, Phosphate, Plastic bottle, 2,5 L
Numéro CAS:  
Prix
83,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Type de tampon de pH:
    Phosphate
  • Cdt:
    2,5 L
  • Désignation:
    di-Sodium hydrogénophosphate en solution aqueuse
  • Précision du pH:
    ±0,02
  • Valeur pH:
    7,00
  • Cat. No.:
    ACRO258590025
  • Apparence:
    Clear colourless solution
  • Concentration:
    3.54 g potassium dihydrogen phosphate and 14.7 g i-sodium hydrogen phosphate per litre
Spécifications