Buffer solution pH 4, citrate buffer
4,00, ±0,02, Citrate, incolore, Plastic bottle, 5 L
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Buffer solution pH 4, citrate buffer
N° de catalogue ACRO258580050
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
ACRO25858
FDS
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Type de tampon de pH:Citrate
- Cdt:5 L
- Couleur:incolore
- Précision du pH:±0,02
- Valeur pH:4,00