Blouses d'isolation
Blouses d'isolation
bleu, 1150×1360 mm
N° de catalogue 113-8316
Fournisseur:   VWR Collection
Blouses d'isolation
N° de catalogue 113-8316
Fournisseur:  VWR Collection
Blouses d'isolation
Blouses d'isolation
bleu, 1150×1360 mm
Prix
241,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Ces blouses jetables, avec fermeture au dos, sont fabriquées en tissu SMS non tissé et respirant. Idéales pour une utilisation dans les environnements de soins de santé et les hôpitaux.
  • Long sleeves, knitted cuffs
  • Round neck
  • Ties on neck and waist
  • Latex-free
Weight: 45 or 60 g/m²
Spécifications
  • Couleur:
    bleu
  • l×L:
    1150×1360 mm
  • Cat. No.:
    113-8316
  • Poids:
    45 g/m²
  • Type de fermeture:
    Avec fermeture dans le dos
  • Applications des tenues:
    Médical|Clinique
  • Genre:
    Unisex