VWR®, Bouffant Caps, PP
vert, 610 mm, Sac
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Charlottes en PP non tissé.
- Sans latex
- Bande élastique
Poids: 12 g/m²
Packaging: Conditionnement en boîtes ou sacs.
Specifications
- Ø:610 mm
- Emballage:Sac
- Couleur:vert
- Seq:7
- Cat. No.:113-8289
- Applications des tenues:Laboratoire