VWR® Basic, Surchaussures, antidérapantes
bleu, U*, 170 mm, 410 mm
Fournisseur: VWR Collection
Aller à :
Product Details & Documents
Ces surchaussures à usage unique sont fabriquées en textile PP non tissé et pellicule en PE.
- Semelles antidérapantes
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
- Disponibles en blanc ou bleu
L×h : 410×170 mm
Poids: 60 g/m²
* Taille unique
Packaging: 10 unités par paquet, 10 paquets par sachet, 3 sachets par caisse.
Documents
CoC VWR Shoe covers, anti-skid Basic coc_VWRI113-8285_15220240 coc_VWRI113-8285_19120256 COC_VWRI113-8285_34520222 COC_VWRI113-8285_36020195
Plus
CoC VWR® Basic, Shoe Covers, Anti-Skid.pdf
Conformity declaration
Food contact certificate F
Additional Product Details
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Product Literature
Spécifications
- Pointure:U*
- Couleur:bleu
- Hauteur:170 mm
- Longueur:410 mm