VWR®, Bouffant Caps, PP
vert, 530 mm, Boîte
Charlottes en PP non tissé.
- Sans latex
- Bande élastique
Poids: 12 g/m²
Emballage: Conditionnement en boîtes ou sacs.
- Ø:530 mm
- Emballage:Boîte
- Couleur:vert
- Seq:4
- Cat. No.:113-8246
- Applications des tenues:Laboratoire