VWR®, Bouffant Caps, PP
blanc, 610 mm, Sac
Charlottes en PP non tissé.
- Sans latex
- Bande élastique
Poids: 12 g/m²
: Conditionnement en boîtes ou sacs.
- Ø:610 mm
- Emballage:Sac
- Couleur:blanc
- Seq:5
- Cat. No.:113-8243
- Applications des tenues:Laboratoire