Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Bols, à usage unique

Bols, à usage unique

500 ml, Sterilised, 129 mm
N° de catalogue SAMP8017H-05S
Fournisseur:   Sampling Systems
Bols, à usage unique
N° de catalogue SAMP8017H-05S
Fournisseur:  Sampling Systems
Bols, à usage unique
Bols, à usage unique

500 ml, Sterilised, 129 mm

Prix
308,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents

PE-HD, blanc.

  • Moulés et emballés dans une salle blanche
  • Emballage individuel
  • Exempts de ESB/EST
  • Traçabilité totale du lot

Pour la manipulation et le mélange des poudres et des liquides. Avec bec , excellente préhension.

Certifications: Agréés FDA, norme CFR 177.1520, conformes aux réglementations européennes 10/2011

Spécifications
  • Ø ext.:
    129 mm
  • Type:
    Sterilised
  • Capacité:
    500 ml
  • Seq:
    02
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.