CUSTOM SOLUTION (23) 1000MG/L 3X10 ML 1 * 10 mL
CUSTOM SOLUTION (23) 1000MG/L 3X10 ML 1 * 10 mL
N° de catalogue PROOC662.1K.HX.10.
Fournisseur:   LGC Standards PROMOCHEM
CUSTOM SOLUTION (23) 1000MG/L 3X10 ML 1 * 10 mL
N° de catalogue PROOC662.1K.HX.10.
CUSTOM SOLUTION (23) 1000MG/L 3X10 ML 1 * 10 mL
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 mL