Buffer solutions
Buffer solution, 3,00, ±0,02, 25 °C, Plastic bottle, 1 L
Fournisseur: REAGECON
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:1 L
- Température de réference:25 °C
- Désignation:Buffer solution
- Précision du pH:±0,02
- Valeur pH:3,00