Accessories
Tuyau de vidange flexible, avec vanne de recirculation, PTFE, en spirale, longueur approx. de 800 mm, avec poignée de sécurité, pour Dispensette® S/S organique de 2, 5 et 10 ml
N° de catalogue 613-5221
Fournisseur:   Brand
Accessories
N° de catalogue 613-5221
Fournisseur:  Brand
Accessories
Accessories
Tuyau de vidange flexible, avec vanne de recirculation, PTFE, en spirale, longueur approx. de 800 mm, avec poignée de sécurité, pour Dispensette® S/S organique de 2, 5 et 10 ml
Prix
103,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
 : Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Désignation:
    Tuyau de vidange flexible, avec vanne de recirculation, PTFE, en spirale, longueur approx. de 800 mm, avec poignée de sécurité, pour Dispensette® S/S organique de 2, 5 et 10 ml
  • Seq:
    21