Accessories
Discharge tube for Dispensette® S Trace Analysis, Tantalum valve spring, with recirculation valve, 105 mm length, 105 mm
N° de catalogue 613-5220
Fournisseur:   Brand
Accessories
N° de catalogue 613-5220
Fournisseur:  Brand
Accessories
Accessories
Discharge tube for Dispensette® S Trace Analysis, Tantalum valve spring, with recirculation valve, 105 mm length, 105 mm
Prix
97,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Désignation:
    Discharge tube for Dispensette® S Trace Analysis, Tantalum valve spring, with recirculation valve, 105 mm length
  • Longueur:
    105 mm
  • Seq:
    20