Accessories
Tuyau de vidange, avec vanne de recirculation, pointe fine, longueur de 135 mm, pour Dispensette S organique de 25, 50 et 100 ml
  613-5217
 :   Brand
Accessories
  613-5217
 :  Brand
Accessories
Accessories
Tuyau de vidange, avec vanne de recirculation, pointe fine, longueur de 135 mm, pour Dispensette S organique de 25, 50 et 100 ml
86,70 €
1 * 1 ST
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
  • Désignation:
    Tuyau de vidange, avec vanne de recirculation, pointe fine, longueur de 135 mm, pour Dispensette S organique de 25, 50 et 100 ml
  • Seq:
    17