Accessories
Tuyau de vidange, sans vanne de recirculation, pointe fine, longueur de 105 mm, pour Dispensette S de 1, 2, 5 et 10 ml
N° de catalogue 613-5200
Fournisseur:   Brand
Accessories
N° de catalogue 613-5200
Fournisseur:  Brand
Accessories
Accessories
Tuyau de vidange, sans vanne de recirculation, pointe fine, longueur de 105 mm, pour Dispensette S de 1, 2, 5 et 10 ml
Prix
15,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Désignation:
    Tuyau de vidange, sans vanne de recirculation, pointe fine, longueur de 105 mm, pour Dispensette S de 1, 2, 5 et 10 ml
  • Seq:
    03