Accessories
Tube de remplissage télescopique, FEP, ajustable à différentes hauteurs de flacon, longueur de 250-480 mm pour Dispensette® S/Dispensette® organique de 25, 50 et 100 ml
Catalog # 613-5199
Supplier:   Brand
Accessories
Catalog # 613-5199
Supplier:  Brand
Accessories
Accessories
Tube de remplissage télescopique, FEP, ajustable à différentes hauteurs de flacon, longueur de 250-480 mm pour Dispensette® S/Dispensette® organique de 25, 50 et 100 ml
Price
27,10 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Specifications
  • Désignation:
    Tube de remplissage télescopique, FEP, ajustable à différentes hauteurs de flacon, longueur de 250-480 mm pour Dispensette® S/Dispensette® organique de 25, 50 et 100 ml
  • Seq:
    28