Accessories
Tube de remplissage télescopique, FEP, ajustable à différentes hauteurs de flacon, longueur de 170-330 mm pour Dispensette® S/Dispensette® organique de 25, 50 et 100 ml
  613-5198
 :   Brand
Accessories
  613-5198
 :  Brand
Accessories
Accessories
Tube de remplissage télescopique, FEP, ajustable à différentes hauteurs de flacon, longueur de 170-330 mm pour Dispensette® S/Dispensette® organique de 25, 50 et 100 ml
25,80 €
1 * 1 ST
 : Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
  • Désignation:
    Tube de remplissage télescopique, FEP, ajustable à différentes hauteurs de flacon, longueur de 170-330 mm pour Dispensette® S/Dispensette® organique de 25, 50 et 100 ml
  • Seq:
    27
  • Cat. No.:
    613-5198