Accessories
Tube de remplissage télescopique, FEP, ajustable à différentes hauteurs de flacon, longueur de 195-350 mm pour Dispensette® S/Dispensette® organique de 1, 2, 5 et 10 ml
N° de catalogue 613-5196
Fournisseur:   Brand
Accessories
N° de catalogue 613-5196
Fournisseur:  Brand
Accessories
Accessories
Tube de remplissage télescopique, FEP, ajustable à différentes hauteurs de flacon, longueur de 195-350 mm pour Dispensette® S/Dispensette® organique de 1, 2, 5 et 10 ml
Prix
25,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
 : Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Désignation:
    Tube de remplissage télescopique, FEP, ajustable à différentes hauteurs de flacon, longueur de 195-350 mm pour Dispensette® S/Dispensette® organique de 1, 2, 5 et 10 ml
  • Seq:
    25