Sodium hydroxyde 1 N en solution aqueuse USP Test Solution (TS)
Sodium hydroxyde 1 N en solution aqueuse USP Test Solution (TS)
Flacon Plastique, 100 mL
N° de catalogue 85373.180
Corrosif
Fournisseur:   VWR Chemicals
Sodium hydroxyde 1 N en solution aqueuse USP Test Solution (TS)
N° de catalogue 85373.180
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  1310-73-2
Sodium hydroxyde 1 N en solution aqueuse USP Test Solution (TS)
Sodium hydroxyde 1 N en solution aqueuse USP Test Solution (TS)
Flacon Plastique, 100 mL
Numéro CAS:  1310-73-2
Prix
22,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Solutions test (TS) prêtes à l'emploi.
  • Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
  • Réduit le temps et les coûts
  • Indépendant, traçable et certifié
  • Conforme à la norme USP 34
  • Les certificats d'analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles
Synonymes:  Caustic soda
  • Numéro CAS:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • Numéro MDL:MFCD00003548
  • Poids moléculaire:40 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:0
  • UN:1824
  • ADR:8,II
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL
Spécifications