Plomb diacétate USP Test Solution (TS)
Plomb diacétate USP Test Solution (TS)
Flacon Plastique, 100 mL
N° de catalogue 85351.180
Fournisseur:   VWR Chemicals
Plomb diacétate USP Test Solution (TS)
N° de catalogue 85351.180
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  301-04-2
Plomb diacétate USP Test Solution (TS)
Plomb diacétate USP Test Solution (TS)
Flacon Plastique, 100 mL
Numéro CAS:  301-04-2
Prix
91,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Solutions test (TS) prêtes à l'emploi.
  • Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
  • Réduit le temps et les coûts
  • Indépendant, traçable et certifié
  • Conforme à la norme USP 34
  • Les certificats d'analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles
Synonymes:  Acetic acid Lead(II) salt
  • Numéro CAS:301-04-2
  • Formule:(H₃CCOO)₂Pb
  • Numéro MDL:MFCD00012452
  • Poids moléculaire:325.29 g/mol
  • Index Merck:12,05411
  • Point de fusion:280 °C
  • EINECS:0
  • UN:1616
  • ADR:6.1,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    100 mL