Glycérol solution de base USP Test Solution (TS)
Flacon Plastique, 500 mL
N° de catalogue 85348.260
Corrosif
Fournisseur:   VWR Chemicals
Glycérol solution de base USP Test Solution (TS)
N° de catalogue 85348.260
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  56-81-5
Glycérol solution de base USP Test Solution (TS)
Glycérol solution de base USP Test Solution (TS)
Flacon Plastique, 500 mL
Numéro CAS:  56-81-5
Prix
266,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Solutions test (TS) prêtes à l'emploi.
  • Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
  • Réduit le temps et les coûts
  • Indépendant, traçable et certifié
  • Conforme à la norme USP 34
  • Les certificats d'analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles
Synonymes:  1,2,3-Propanetriol, Propane-1,2,3-triol, Glycerol
  • Numéro CAS:56-81-5
  • Formule:HOCH₂CH(OH)CH₂OH
  • Numéro MDL:MFCD00004722
  • Poids moléculaire:92.09 g/mol
  • Index Merck:13,04497
  • Point de fusion:18,6 °C
  • Densité:1,2102 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:120 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:0
  • UN:1824
  • ADR:8,II
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    500 mL
Spécifications