Ammoniaque USP Test Solution (TS) 34
Flacon Verre, 500 mL
Fournisseur: VWR Chemicals
Ammoniaque USP Test Solution (TS) 34
N° de catalogue 85380.260
Fournisseur: VWR Chemicals
Numéro CAS: 1336-21-6
Aller à :
Product Details & Documents
Solutions test (TS) prêtes à l'emploi.
- Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
- Réduit le temps et les coûts
- Indépendant, traçable et certifié
- Conforme à la norme USP 34
- Les certificats d'analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles
Synonymes: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
- Numéro CAS:1336-21-6
- Formule:NH₃
- Numéro MDL:MFCD00066650
- Poids moléculaire:35.05 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:0
- ADR:8,III
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:500 mL