Étalons pour la DCO
Solution étalon pour la DCO, 10 mg/L, Flacon en verre, 500 mL
Supplier: VWR Chemicals
Jump to:
Product Details & Documents
Ces étalons sont destinés à contrôler des mesures de la DCO; ils sont idéals pour vérifier qu'une analyse de la DCO a été effectuée correctement.
Obtenir un résultat satisfaisant lors d'un contrôle avec cet étalon renforcera la confiance en les résultats obtenus sur les échantillons pour ce paramètre environnmental majeur.
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSDS_FR_BE_VWRC85051.pdf SDS_FR_BE_VWRC85056-2 SDS_FR_BE_VWRC85058.pdf SDS_FR_BE_VWRC85059.pdf SDS_FR_BE_VWRC85060.pdf
SDS
More
VWR® for Calibrations
Product Literature
Specifications
Specifications
- Concentration:10 mg/L
- Type de conditionnement:Flacon en verre
- Cdt:500 mL
- Désignation:Solution étalon pour la DCO