Milk butyrometer
Butyrometer for milk, 0 - 12% : 0,1
  GERB3157-C
Milk butyrometer
  GERB3157-C
Milk butyrometer
Milk butyrometer
Butyrometer for milk, 0 - 12% : 0,1
28,60 €
1 * 1 ST
En verre borosilicaté.
  • With or without stopper
Available with a declaration of conformity per batch and type (in German only).
  • Désignation:
    Butyrometer for milk, 0 - 12% : 0,1
  • Seq:
    16
Accessories
  •  
    Désignation
  • 614-2028
    Bouchon conique en caoutchouc pour tous les butyromètres à méthode de dosage
    1 * 100 ST - 48,20 €