Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Sondes

Sondes

Sonde d'immersion TC avec raccord étanche pour 108, −40…+125 °C, 170 mm
N° de catalogue 620-2381
Fournisseur:   TESTO
Sondes
N° de catalogue 620-2381
Fournisseur:  TESTO
Sondes
Sondes

Sonde d'immersion TC avec raccord étanche pour 108, −40…+125 °C, 170 mm

Prix
38,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]

Spécifications
  • Plage de mesure:
    −40…+125 °C
  • Désignation:
    Sonde d'immersion TC avec raccord étanche pour 108
  • Longueur:
    170 mm
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.