Accessoires
Transmitted-light illuminator with 6 V, 30 W halogen bulb
N° de catalogue ZEIS4155101200001
Fournisseur: ZEISS
Aller à :
Product Details & Documents
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
- Désignation:Transmitted-light illuminator with 6 V, 30 W halogen bulb
- Seq:29