Stéréomicroscopes, Stemi 508
Stereo microscope, Stemi 508 avec anneau LED segmentable, Binoculaire
N° de catalogue 630-2822
Fournisseur: ZEISS
Aller à :
Product Details & Documents
Les Stemi 508 sont conçus pour des images de qualité dans les applications biomédicales (FIV), botaniques (plantes, insectes) et médecine légale (dissection, fossiles).
- Large champ visuel (36 mm) pour plus de détails
- Contraste et reproductibilité des couleurs
- Conception robuste, sortie caméra et images tridimensionnelles de qualité superbe
Informations de commande: Oculaires inclus.
Livraison: Fournis avec éclairage annulaire VisiLED.
Spécifications
- Modèle:Stemi 508 avec anneau LED segmentable
- Désignation:Stereo microscope
- Seq:02
- Type:Binoculaire
- Cat. No.:630-2822
- Oculaires:Grand champ 10×/23 mm
- Éclairage:LED
- Lentille de zoom:8:1
- Mise au point:Micro et macrométrique
- Grandissement:13× - 100×
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- ZEIS4440369080000Eyepiece Pl 10x/23 Br. foc. w/micrometer for with Crossline micrometer 10:100, D = 26 mm, for Stemi 305/508Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST