Stéréomicroscopes, Stemi 508
Stéréomicroscope, Stemi 508 Doc, Trinoculaire
630-2821
: ZEISS
Les Stemi 508 sont conçus pour des images de qualité dans les applications biomédicales (FIV), botaniques (plantes, insectes) et médecine légale (dissection, fossiles).
- Large champ visuel (36 mm) pour plus de détails
- Contraste et reproductibilité des couleurs
- Conception robuste, sortie caméra et images tridimensionnelles de qualité superbe
: Oculaires inclus.
: Fournis avec éclairage annulaire VisiLED.
- Modèle:Stemi 508 Doc
- Désignation:Stéréomicroscope
- Seq:03
- Type:Trinoculaire
- Cat. No.:630-2821
- Oculaires:Grand champ 10×/23 mm
- Éclairage:LED
- Lentille de zoom:8:1
- Mise au point:Micro et macrométrique
- Grandissement:6,5× - 50×