Stéréomicroscopes, Stemi 508
Stéréomicroscope, Stemi 508 Edu, Trinoculaire
Catalog # 630-2632
Supplier: ZEISS
Jump to:
Product Details & Documents
Les Stemi 508 sont conçus pour des images de qualité dans les applications biomédicales (FIV), botaniques (plantes, insectes) et médecine légale (dissection, fossiles).
- Large champ visuel (36 mm) pour plus de détails
- Contraste et reproductibilité des couleurs
- Conception robuste, sortie caméra et images tridimensionnelles de qualité superbe
Ordering information: Oculaires inclus.
Delivery information: Fournis avec éclairage annulaire VisiLED.
Specifications
- Modèle:Stemi 508 Edu
- Désignation:Stéréomicroscope
- Seq:04
- Type:Trinoculaire
- Cat. No.:630-2632
- Oculaires:Grand champ 10×/23 mm
- Éclairage:LED
- Lentille de zoom:8:1
- Mise au point:Micro et macrométrique
- Grandissement:13× - 100×
Accessories
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice
- ZEIS4440369080000Eyepiece Pl 10x/23 Br. foc. w/micrometer for with Crossline micrometer 10:100, D = 26 mm, for Stemi 305/508Log in for availability1 * 1 ST