Pointes à filtre, epT.I.P.S.® Motion
Product Details & Documents
Ces pointes à filtre sont spécialement conçues pour une utilisation sur les postes de manipulation des liquides epMotion. Elles ont été développées dans des portoirs résistants à la torsion et sans contamination.
- La fabrication à haute précision garantit un maintien parfait et une distribution extrêmement précise
- Les pointes sont optimisées pour une simple éjection automatique dans le récipient de collecte du poste de manipulation des liquides
- Les pointes peuvent également être intégrées au poste en tant que système de recharge
- Les pointes de recharge sont livrées dans un plateau thermoformé PET avec un couvercle étanche
- Le remplacement de la boîte à usage unique par un adaptateur en aluminium autoclavable peut se traduire par une baisse du gaspillage jusqu'à 40%
Les pointes de pipettes Motion sont disponibles dans les niveaux de pureté suivants: PCR clean et PCR stérile + clean.
Le portoir epT.I.P.S. Motion comporte deux composants pour assurer une utilisation flexible sur un poste de manipulation des liquides automatisée epMotion : un plateau à code couleur avec les pointes à filtre epT.I.P.S. et une boîte à usage unique pour le stockage du plateau.
Packaging: emballées dans des portoirs exempts de contamination ou dans des plateaux de recharge.
Documents
Spécifications
- Emballage:10 racks, 96 each
- Stérile:+
- Volume:20 - 300 µl
- Seq:032
- Style de pointe:PCR clean
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.