Pointes à filtre, epT.I.P.S.® Motion
Pointes à filtre, epT.I.P.S.® Motion
PCR clean, 1 - 50 µl, +, 10 racks, 96 each
N° de catalogue EPPE0030015.215
Fournisseur:   EPPENDORF
Pointes à filtre, epT.I.P.S.® Motion
N° de catalogue EPPE0030015.215
Fournisseur:  EPPENDORF
Pointes à filtre, epT.I.P.S.® Motion
Pointes à filtre, epT.I.P.S.® Motion
PCR clean, 1 - 50 µl, +, 10 racks, 96 each
Prix
260,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 960 ST
Product Details & Documents
Ces pointes à filtre sont spécialement conçues pour une utilisation sur les postes de manipulation des liquides epMotion. Elles ont été développées dans des portoirs résistants à la torsion et sans contamination.
  • La fabrication à haute précision garantit un maintien parfait et une distribution extrêmement précise
  • Les pointes sont optimisées pour une simple éjection automatique dans le récipient de collecte du poste de manipulation des liquides
  • Les pointes peuvent également être intégrées au poste en tant que système de recharge
  • Les pointes de recharge sont livrées dans un plateau thermoformé PET avec un couvercle étanche
  • Le remplacement de la boîte à usage unique par un adaptateur en aluminium autoclavable peut se traduire par une baisse du gaspillage jusqu'à 40%
Les pointes de pipettes Motion sont disponibles dans les niveaux de pureté suivants: PCR clean et PCR stérile + clean.
Le portoir epT.I.P.S. Motion comporte deux composants pour assurer une utilisation flexible sur un poste de manipulation des liquides automatisée epMotion : un plateau à code couleur avec les pointes à filtre epT.I.P.S. et une boîte à usage unique pour le stockage du plateau.
 : emballées dans des portoirs exempts de contamination ou dans des plateaux de recharge.
Spécifications
  • Emballage:
    10 racks, 96 each
  • Stérile:
    +
  • Volume:
    1 - 50 µl
  • Seq:
    013
  • Style de pointe:
    PCR clean