Pointes à filtre, epT.I.P.S.® Motion
Pointes à filtre, epT.I.P.S.® Motion
PCR clean, 40 - 1000 µl, -, Reloads, 24×96 tips
Catalog # EPPE0030014.510
Supplier:   EPPENDORF
Pointes à filtre, epT.I.P.S.® Motion
Catalog # EPPE0030014.510
Supplier:  EPPENDORF
Pointes à filtre, epT.I.P.S.® Motion
Pointes à filtre, epT.I.P.S.® Motion
PCR clean, 40 - 1000 µl, -, Reloads, 24×96 tips
Price
496,00 €
Log in for availability
1 * 2.304 ST
Product Details & Documents
Ces pointes à filtre sont spécialement conçues pour une utilisation sur les postes de manipulation des liquides epMotion. Elles ont été développées dans des portoirs résistants à la torsion et sans contamination.
  • La fabrication à haute précision garantit un maintien parfait et une distribution extrêmement précise
  • Les pointes sont optimisées pour une simple éjection automatique dans le récipient de collecte du poste de manipulation des liquides
  • Les pointes peuvent également être intégrées au poste en tant que système de recharge
  • Les pointes de recharge sont livrées dans un plateau thermoformé PET avec un couvercle étanche
  • Le remplacement de la boîte à usage unique par un adaptateur en aluminium autoclavable peut se traduire par une baisse du gaspillage jusqu'à 40%
Les pointes de pipettes Motion sont disponibles dans les niveaux de pureté suivants: PCR clean et PCR stérile + clean.
Le portoir epT.I.P.S. Motion comporte deux composants pour assurer une utilisation flexible sur un poste de manipulation des liquides automatisée epMotion : un plateau à code couleur avec les pointes à filtre epT.I.P.S. et une boîte à usage unique pour le stockage du plateau.
Packaging: emballées dans des portoirs exempts de contamination ou dans des plateaux de recharge.
Specifications
  • Emballage:
    Reloads, 24×96 tips
  • Stérile:
    -
  • Volume:
    40 - 1000 µl
  • Seq:
    047
  • Style de pointe:
    PCR clean
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.