Capillary columns, MXT®-1HT
Capillaire, MXT®-1HT, 0,88 µm, 0,53 mm, 10 m
N° de catalogue REST70134
Fournisseur:   Restek
Capillary columns, MXT®-1HT
N° de catalogue REST70134
Fournisseur:  Restek
Capillary columns, MXT®-1HT
Capillary columns, MXT®-1HT
Capillaire, MXT®-1HT, 0,88 µm, 0,53 mm, 10 m
Prix
775,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
MXT®-1HT Siltek®-treated stainless steel nonpolar phase columns.
  • Lowest bleed for longest column lifetime
  • 100% dimethyl polysiloxane phase allows easy comparisons to historical data
  • Individually tested
  • 177,8 mm coil diameter
  • Temperature ranges from 60 to 450 °C
 : Meets all ASTM D2887, D6352, D7169, D7213, and D7500 specifications.
Spécifications
  • Type de colonne:
    Capillaire
  • Épaisseur du film:
    0,88 µm
  • Ø int.:
    0,53 mm
  • Longueur:
    10 m
  • Seq:
    05
  • Greffage:
    MXT®-1HT