Bottles, square
100 ml, Bottles, square, RD 40, incolore, 46×46×71 mm
N° de catalogue RIXI9-2200-0100-40
Fournisseur: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Aller à :
Product Details & Documents
Square bottles with clear-sighted thread.
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
- Filetage:RD 40
- Capacité:100 ml
- Couleur:incolore
- Désignation:Bottles, square
- Seq:01
- l×p×h:46×46×71 mm