Volumetric flasks, class A
Volumetric flasks, class A
50 ml, 12/14, 0,06 ± ml
N° de catalogue POULRB258/WAC/F/5
Fournisseur:   Poulten & Graf
Volumetric flasks, class A
N° de catalogue POULRB258/WAC/F/5
Fournisseur:  Poulten & Graf
Volumetric flasks, class A
Volumetric flasks, class A
50 ml, 12/14, 0,06 ± ml
Prix
95,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass, with PP NS-stopper.
Individually numbered.
Certifications: DIN/BS/ISO 1042
Documents
Spécifications
  • RN:
    12/14
  • Capacité:
    50 ml
  • Seq:
    07
  • Tolérance:
    0,06 ± ml