Volumetric flasks, class A
Volumetric flasks, class A
1000 ml, 24/20, 0,40 ± ml
N° de catalogue POULRB258/K/2
Fournisseur:   Poulten & Graf
Volumetric flasks, class A
N° de catalogue POULRB258/K/2
Fournisseur:  Poulten & Graf
Volumetric flasks, class A
Volumetric flasks, class A
1000 ml, 24/20, 0,40 ± ml
Prix
95,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass, with PP NS-stopper.
Individually numbered.
Certifications: DIN/BS/ISO 1042
Documents
Spécifications
  • RN:
    24/20
  • Capacité:
    1000 ml
  • Seq:
    28
  • Tolérance:
    0,40 ± ml