Volumetric flasks, class A
200 ml, 14/15, 0,15 ± ml
N° de catalogue POULRB258/H/2
Fournisseur:   Poulten & Graf
Volumetric flasks, class A
N° de catalogue POULRB258/H/2
Fournisseur:  Poulten & Graf
Volumetric flasks, class A
Volumetric flasks, class A
200 ml, 14/15, 0,15 ± ml
Prix
47,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass, with PP NS-stopper.
Individually numbered.
 : DIN/BS/ISO 1042
Spécifications
  • RN:
    14/15
  • Capacité:
    200 ml
  • Seq:
    25
  • Tolérance:
    0,15 ± ml
  • Cat. No.:
    POULRB258/H/2