Volumetric flasks, class A
50 ml, 12/14, 0,06 ± ml
N° de catalogue POULRB258/F/5
Fournisseur: Poulten & Graf
Aller à :
Product Details & Documents
Borosilicate glass, with PP NS-stopper.
Individually numbered.
: DIN/BS/ISO 1042
Documents
POULRB258^WAC^J^2_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- RN:12/14
- Capacité:50 ml
- Seq:23
- Tolérance:0,06 ± ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.