Sacs stériles BioClean™
BioClean™ Sterile bags, incolore, PE, 75 µm, 475×610 mm
N° de catalogue NITRS-BBPN-1
Fournisseur:   Nitritex
Sacs stériles BioClean™
N° de catalogue NITRS-BBPN-1
Fournisseur:  Nitritex
Sacs stériles BioClean™
BioClean™ Sterile bags, incolore, PE, 75 µm, 475×610 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2.100 ST
Product Details & Documents
Fabriqué en salle blanche à partir de polyéthylène basse densité ultra-propre. L'absence d'additifs dans le matériau garantit l'absence de contamination par des particules, de lixiviation de produits chimiques en surface et de dégazage.
  • Stérilisation gamma
  • Double emballage
  • Différentes tailles disponibles
  • Méthode : Irradiation gamma
  • Dose minimale : 25 kGy
  • Niveau d'assurance de stérilité : 10⁻⁶
Usage général : idéal comme sac à déchets, sac de transport ou sac de stockage. BioClean™ Sterile Bags are suitable for use within the pharmaceutical, medical, semiconductor, aerospace, and many other industries.
Cinq ans à compter de la date de fabrication. À conserver dans un endroit sec et frais (<40 °C), à l’abri de la lumière directe du soleil et des éclairages fluorescents.
Certifications: Fabriqué dans un établissement certifié ISO 9001:2015, classe 4 ISO et conforme aux BPF UE grade A.
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Spécifications
  • Couleur:
    incolore
  • Désignation:
    BioClean™ Sterile bags
  • L×l:
    475×610 mm
  • Matière:
    PE
  • Seq:
    3
  • Épaisseur:
    75 µm