Bottle racks
Bottle racks
Bottle rack, 6× 1 litre (max. 100 mm diameter)
N° de catalogue HEIP1465250001
Fournisseur:   MERCK LIFE SCIENCE
Bottle racks
N° de catalogue HEIP1465250001
Fournisseur:  MERCK LIFE SCIENCE
Bottle racks
Bottle rack, 6× 1 litre (max. 100 mm diameter)
Prix
219,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Racks for media bottles, made of high quality stainless steel, electrolytic polished.
  • Autoclavable
  • Easy to clean
  • Good chemical and temperature resistance
Safe and convenient transport of bottles. Suitable for isolators and clean rooms.
Spécifications
  • Désignation:
    Bottle rack, 6× 1 litre (max. 100 mm diameter)
  • Seq:
    02
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.