Cuvette couleur gris granité, 2,5 L - PP. Polyvalente à fond plat. Gamme de températures d’utilisation comprise entre -40ºC et +80ºC. Peut être utilisé dans une machine à laver la vaisselle et un four à micro-ondes. Approprié pour l'emballage des pro 1 * 1 Pce
Cuvette couleur gris granité, 2,5 L - PP. Polyvalente à fond plat. Gamme de températures d’utilisation comprise entre -40ºC et +80ºC. Peut être utilisé dans une machine à laver la vaisselle et un four à micro-ondes. Approprié pour l'emballage des pro 1 * 1 Pce