Bouchons, caoutchouc
2, 6,0 mm, 40,0 mm, 41,0 mm, 49,0 mm
N° de catalogue HECH92159111490
Bouchons, caoutchouc
N° de catalogue HECH92159111490
Bouchons, caoutchouc
Bouchons, caoutchouc
2, 6,0 mm, 40,0 mm, 41,0 mm, 49,0 mm
Prix
63,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Documents
Spécifications
  • Ø inférieur:
    41,0 mm
  • Ø supérieur:
    49,0 mm
  • Ø trou:
    6,0 mm
  • Nb de places:
    2
  • Hauteur:
    40,0 mm
  • Seq:
    19