Accessoires
Kit de conversion UBS 3 pour bacs de chargement sans connexion pour le séchage et tuyaux soudés, PG 85
N° de catalogue MIEL10131110
Fournisseur: MIELE
Aller à :
Product Details & Documents
- Pour paniers inférieurs et supérieurs
- Avec perforations de 7×7 mm
- En acier inoxydable
Spécifications
- Désignation:Kit de conversion UBS 3 pour bacs de chargement sans connexion pour le séchage et tuyaux soudés
- Seq:45
- Pour:PG 85