Accessoires
Kit de conversion UBS 2 pour bacs de chargement et paniers supérieurs G 78, sans connexion pour le séchage, PG 85
Catalogus # MIEL10131100
Leverancier: MIELE
Ga naar:
Product Details & Documents
- Pour paniers inférieurs et supérieurs
- Avec perforations de 7×7 mm
- En acier inoxydable
Specificaties
- Désignation:Kit de conversion UBS 2 pour bacs de chargement et paniers supérieurs G 78, sans connexion pour le séchage
- Seq:44
- Pour:PG 85