Accessoires
Kit de conversion UBS 1 pour bacs de chargement et paniers supérieurs G 78, avec connexion pour le séchage, PG 85
N° de catalogue MIEL10131090
Fournisseur: MIELE
Aller à :
Product Details & Documents
- Pour paniers inférieurs et supérieurs
- Avec perforations de 7×7 mm
- En acier inoxydable
Spécifications
- Désignation:Kit de conversion UBS 1 pour bacs de chargement et paniers supérieurs G 78, avec connexion pour le séchage
- Seq:43
- Pour:PG 85