CHLOROFORM STABILIZED WITH 50 PPM OF A 1 * 1.000 mL
APPC133101.1611
Frequently Bought Together
VWR®, Boîtes de Petri, PS
: VWR Collection
Eau USP, JP, Ph. Eur., purifié
: VWR Chemicals
Acétone ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
Glycérol ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses, bidistillé
: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
: VWR Chemicals
Éthanol Eurodenatured ≥96%, TechniSolv® (1:1:1)
: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
: VWR Chemicals