pH buffer solutions
7,00, 20 °C, 1 L
Fournisseur: PanReac AppliChem
Aller à :
Product Details & Documents
Documents
Spécifications
Spécifications
- Cdt:1 L
- Température de réference:20 °C
- Valeur pH:7,00